Print…
5-Nitrosalicilaldeído ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
N0255-25G N0255-5G
TCIAN0255-25GEA 87 EUR
TCIAN0255-25G TCIAN0255-5G
5-Nitrosalicilaldeído ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
5-Nitrosalicilaldeído
Fórmula: C₇H₅NO₄
Ponto de Fusão: 123…126 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007337
Número CAS: 97-51-8
EINECS: 202-587-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d3c3885f57cd66608865195ba6ab5a0bc6bf6b29&vid=01aff072f43bdf88513552ef153b69134f512e0d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 125.0 to 128.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency