Print…
5-Nitrovanillin ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
H0728-25G H0728-5G
TCIAH0728-25GEA 64 EUR
TCIAH0728-25G TCIAH0728-5G
5-Nitrovanillin ≥98.0% (por análise titulométrica)
5-Nitrovanillin
Fórmula: C₈H₇NO₅
Ponto de Fusão: 175…178 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007118
Número CAS: 6635-20-7
EINECS: 229-633-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=33948b9ed93287932d4fe07048a0e73b350b0291&vid=3ceb7982d93f19cbc438138479fc6e21c3896ee6&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 174.0 to 178.0 deg-C