Print…
Ácido vanílico ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
V0017-100G V0017-25G
TCIAV0017-100GEA 131 EUR
TCIAV0017-100G TCIAV0017-25G
Ácido vanílico ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Ácido vanílico
Fórmula: C₈H₈O₄
Ponto de ebulição: 353 °C (1013 hPa)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002551
Número CAS: 121-34-6
EINECS: 204-466-8
Merck Index: 14,09931
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4e41d25798546e3c909f2f2b3874437933b8aa85&vid=76b795dbd90e80ff0d3da817e7acd35b04df2272&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 210.0 to 215.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency