Print…

4-Bromothiophenol ≥97.0% (por GC, análise de titulação)

Fornecedor: TCI
Perigo

Sinônimos: 4-Bromobenzenethiol, p-Bromothiophenol, 4-Bromobenzene-1-thiol, 1-Bromo-4-mercaptobenzene

B1385-25G B1385-5G
TCIAB1385-25GEA 61 EUR
TCIAB1385-25G TCIAB1385-5G
4-Bromothiophenol ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
4-Bromothiophenol
Fórmula: C₆H₅BrS
Ponto de ebulição: 231°C
Ponto de Fusão: 70…71 °C
Densidade: 1,526 g/cm³ (83 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004845
Número CAS: 106-53-6
EINECS: 203-407-3
UN: 1759
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=52e41df16c14b9503d79b71f07eaf4893ad25150&vid=67e621116cd4461d613c96b0bac0d32dc693a00b&prid=web&clid=SAPDAM

Encomendar

Especificações dos Resultados do Teste

Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 73.0 to 76.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR