Print…
4-bromofenol ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
B0787-25G B0787-500G B0787-100G
TCIAB0787-25GEA 21 EUR
TCIAB0787-25G TCIAB0787-500G TCIAB0787-100G
4-bromofenol ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4-bromofenol
Fórmula: C₆H₅BrO
Ponto de ebulição: 238°C
Ponto de Fusão: 63 °C
Densidade: ~ 1,84 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: ≥ 110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002313
Número CAS: 106-41-2
EINECS: 203-394-4
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,01428
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c07e7e461be5aabf9bb645a748408a13a66d81ec&vid=53dd3c9344ec7e8d27e545283fa3c4178c325b01&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 63.0 to 67.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency