Print…
2,6-Dibromophenol ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 1,3-Dibromo-2-hydroxybenzene
D3384-25G D3384-5G
TCIAD3384-25GEA 256 EUR
TCIAD3384-25G TCIAD3384-5G
2,6-Dibromophenol ≥98.0% (por análise titulométrica)
2,6-Dibromophenol
Fórmula: C₆H₄Br₂O
Ponto de ebulição: 256°C
Ponto de Fusão: 55…56 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002152
Número CAS: 608-33-3
EINECS: 210-161-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f60cad59d4b04a48666e3fe30008051a569d0b1b&vid=aa45193e35adb93d382931fd68740baa572b54d4&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 54.0 to 58.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency