Print…
2-Bromo-1,4-dimethoxybenzene ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1-Bromo-2,5-dimethoxybenzene
B1979-5G B1979-25G
TCIAB1979-5GEA 69 EUR
TCIAB1979-5G TCIAB1979-25G
2-Bromo-1,4-dimethoxybenzene ≥97.0% (por GC)
2-Bromo-1,4-dimethoxybenzene
Fórmula: C₈H₉BrO₂
Ponto de ebulição: 237°C
Densidade: 1,445 g/cm³ (15 °C)
Número MDL : MFCD00008355
Número CAS: 25245-34-5
EINECS: 246-756-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a9af2d9a1ff3a846881fbca36f49fc5b213e3e6c&vid=44fd86f799fd7d539b190cc00c0ff6ac8b4b7159&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %