Print…
2-Bromoanisole ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
B0546-25G B0546-500G B0546-100G
TCIAB0546-25GEA 23 EUR
TCIAB0546-25G TCIAB0546-500G TCIAB0546-100G
2-Bromoanisole ≥98.0% (por GC)
2-Bromoanisole
Fórmula: C₇H₇BrO
Ponto de ebulição: 223°C
Densidade: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 101°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000064
Número CAS: 578-57-4
EINECS: 209-425-8
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2e55ad6895d643e250d453e3bdb566cb8caefb05&vid=8f33f6dc59ba9f4c8b864875559c180da64e32b4&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %