Print…
2,4-Dibromoanisole ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1,3-Dibromo-4-methoxybenzene, 2,4-Dibromo-1-methoxybenzene
D1863-25G D1863-250G
TCIAD1863-25GEA 49 EUR
TCIAD1863-25G TCIAD1863-250G
2,4-Dibromoanisole ≥98.0% (por GC)
2,4-Dibromoanisole
Fórmula: C₇H₆Br₂O
Ponto de ebulição: 101°C
Ponto de Fusão: 60…61 °C
Número MDL : MFCD00000079
Número CAS: 21702-84-1
EINECS: 244-536-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a0e1e68376ed81f7a3a3d67bd983ef7a21ca0672&vid=5df01417364271f4e006a856ae267789046480ab&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 61.0 to 64.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity