Print…
2-Bromo-5-nitroanisole ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B3418-25G B3418-5G
TCIAB3418-25GEA 251 EUR
TCIAB3418-25G TCIAB3418-5G
2-Bromo-5-nitroanisole ≥98.0% (por GC)
2-Bromo-5-nitroanisole
Fórmula: C₇H₆BrNO₃
Número MDL : MFCD00041250
Número CAS: 77337-82-7
EINECS: 278-669-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6c23fc1f033550751a8d7a64bb4e70d905db2dd0&vid=bcccfd68a72297d8493911dba1528e8c25207294&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 102.0 to 106.0 deg-C