Print…
1-Bromo-4-nitrobenzene ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 4-Bromonitrobenzene
B0624-25G B0624-250G
TCIAB0624-25GEA 45 EUR
TCIAB0624-25G TCIAB0624-250G
1-Bromo-4-nitrobenzene ≥99.0% (por GC)
1-Bromo-4-nitrobenzene
Fórmula: C₆H₄BrNO₂
Ponto de ebulição: 255 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 124…126 °C
Densidade: 1,93 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: ≥ 110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007280
Número CAS: 586-78-7
EINECS: 209-583-8
UN: 3459
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7ebd1d07cef981b215dcdad467fb333d432be44f&vid=6ad92b0bf05f245ffa74e3b382fd6c31ec3e235a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 125.0 to 128.0 deg-C
Solubility in hot EtOH almost transparency