Print…
1-Bromo-3-nitrobenzene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
B0623-25G B0623-500G B0623-100G
TCIAB0623-25GEA 28 EUR
TCIAB0623-25G TCIAB0623-500G TCIAB0623-100G
1-Bromo-3-nitrobenzene ≥98.0% (por GC)
1-Bromo-3-nitrobenzene
Fórmula: C₆H₄BrNO₂
Ponto de ebulição: 256 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 48…51 °C
Densidade: 1,969 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: (rec. fechado)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00024298
Número CAS: 585-79-5
EINECS: 209-563-9
UN: 3459
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=320c2c581091557816958aa75c919c6c927d9b37&vid=08edfe04c1f66820286b281e268a7d3e5d3e655b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 54.0 to 56.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency