Print…
2-Bromo-5-nitroaniline ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B3041-25G B3041-5G
TCIAB3041-25GEA 199 EUR
TCIAB3041-25G TCIAB3041-5G
2-Bromo-5-nitroaniline ≥97.0% (por GC)
2-Bromo-5-nitroaniline
Fórmula: C₆H₅BrN₂O₂
Ponto de Fusão: 141 °C
Número MDL : MFCD00051578
Número CAS: 10403-47-1
EINECS: 233-874-9
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6a2df6a16f2c1891b96bc5dee0fa733bface4921&vid=80b3fc01b9de5a0b8708f95e5ae172f3ff0eb31e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Brown to Dark purple powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 138.0 to 142.0 deg-C