Print…
3-Bromoaniline ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B0542-25G B0542-100G
TCIAB0542-25GEA 38 EUR
TCIAB0542-25G TCIAB0542-100G
3-Bromoaniline ≥98.0% (por GC)
3-Bromoaniline
Fórmula: C₆H₆BrN
Ponto de ebulição: 251°C
Ponto de Fusão: 16 °C
Densidade: 1,59 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: ≥ 230 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007757
Número CAS: 591-19-5
EINECS: 209-704-4
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ad4bafd76eff30d86621241f0af3928acd41da79&vid=ad4bafd76eff30d86621241f0af3928acd41da79&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %