Print…
2-Bromoaniline ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
B0541-25G B0541-250G
TCIAB0541-25GEA 29 EUR
TCIAB0541-25G TCIAB0541-250G
2-Bromoaniline ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-Bromoaniline
Fórmula: C₆H₆BrN
Ponto de ebulição: 229 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 27…31 °C
Densidade: 1,86 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: ≥ 110 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00007632
Número CAS: 615-36-1
EINECS: 210-421-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2501016c67dcd17f771dc5f346f4abce627d16cb&vid=47c6bdc21f5690f0ad625f5d6f106cb50f054429&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %