Print…
2,4-Dibromoaniline ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
D1153-10G D1153-25G
TCIAD1153-10GEA 30 EUR
TCIAD1153-10G TCIAD1153-25G
2,4-Dibromoaniline ≥98.0% (por GC)
2,4-Dibromoaniline
Fórmula: C₆H₅Br₂N
Ponto de ebulição: 156°C
Ponto de Fusão: 80…82 °C
Densidade: 2,26 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007633
Número CAS: 615-57-6
EINECS: 210-434-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=31824ce5012d5154f049cdae5779997716ec4139&vid=2fd3e5bc1819cded3b48807d487fa0e7645180e5&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 79.0 to 82.0 deg-C