Print…
1-Bromo-4-iodobenzene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4-Bromo-1-iodobenzene
B0604-25G B0604-250G
TCIAB0604-25GEA 59 EUR
TCIAB0604-25G TCIAB0604-250G
1-Bromo-4-iodobenzene ≥98.0% (por GC)
1-Bromo-4-iodobenzene
Fórmula: C₆H₄BrI
Ponto de ebulição: 122°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001051
Número CAS: 589-87-7
EINECS: 209-662-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9fdaeed81367ff4a506cfc83690a4ea2a517428e&vid=5c703d59891860b1c9368e72feb4fd8e9234c1c6&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 90.0 to 93.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency