Print…
1-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4-(Trifluoromethoxy)bromobenzene
B1772-5G B1772-25G
TCIAB1772-5GEA 21 EUR
TCIAB1772-5G TCIAB1772-25G
1-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzene ≥98.0% (por GC)
1-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzene
Fórmula: C₇H₄BrF₃O
Peso Molecular: 241.01 g/mol
Ponto de ebulição: 80°C
Ponto de Inflamação: 67°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00040834
Número CAS: 407-14-7
EINECS: 206-979-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=001c6bd25452f00a43fe7729faf8c71913aa793e&vid=44aff4b1f57b499a9c9c0ab50006beca44317fd1&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %