Print…
1-Bromo-2-fluoro-4-iodobenzene ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B3017-25G B3017-5G
TCIAB3017-25GEA 143 EUR
TCIAB3017-25G TCIAB3017-5G
1-Bromo-2-fluoro-4-iodobenzene ≥97.0% (por GC)
1-Bromo-2-fluoro-4-iodobenzene
Fórmula: C₆H₃BrFI
Ponto de ebulição: 112°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00042577
Número CAS: 136434-77-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d06b71b61b6748fad455fbb75a5e2826057e244e&vid=8c529880cf45ade83737ab2ff8f18b6161ea11aa&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 37.0 to 41.0 deg-C