Print…
3-Bromo-4-fluorobenzoic acid ≥96.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
B2133-1G B2133-5G
TCIAB2133-1GEA 27 EUR
TCIAB2133-1G TCIAB2133-5G
3-Bromo-4-fluorobenzoic acid ≥96.0% (por análise titulométrica)
3-Bromo-4-fluorobenzoic acid
Fórmula: C₇H₄BrFO₂
Peso Molecular: 219.01 g/mol
Número MDL : MFCD00042463
Número CAS: 1007-16-5
EINECS: 213-751-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d7a3beee6e21727b385df268fe7e072b4a0b5f4f&vid=dcc8efaf73e1fff6674615275128a6af680cfe0d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %
Melting point 138.0 to 142.0 deg-C