Print…
5-Bromo-2-fluorobenzaldeído ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B1789-25G B1789-5G
TCIAB1789-25GEA 64 EUR
TCIAB1789-25G TCIAB1789-5G
5-Bromo-2-fluorobenzaldeído ≥95.0% (por GC)
5-Bromo-2-fluorobenzaldeído
Fórmula: C₇H₄BrFO
Peso Molecular: 203.01 g/mol
Ponto de ebulição: 229
Ponto de Fusão: 49
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00070755
Número CAS: 93777-26-5
EINECS: 298-056-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7a8cb90886707c13bc1c2f8ccfb02c0225d86421&vid=b4c1767e3a82af5470527d7c9d0c9d27e5b0d623&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %