Print…
2-Amino-3-benzyloxypyridine ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3-Benzyloxypyridin-2-amine, 3-Benzyloxy-2-pyridylamine
A2080-25G A2080-5G
TCIAA2080-25GEA 92 EUR
TCIAA2080-25G TCIAA2080-5G
2-Amino-3-benzyloxypyridine ≥98.0% (por análise titulométrica)
2-Amino-3-benzyloxypyridine
Fórmula: C₁₂H₁₂N₂O
Peso Molecular: 200.24 g/mol
Número MDL : MFCD00006316
Número CAS: 24016-03-3
EINECS: 245-983-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e7b62d99758efc68257c6a3d1f1b9e6a3a06db42&vid=e7b62d99758efc68257c6a3d1f1b9e6a3a06db42&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 95.0 to 99.0 deg-C