Print…
1-Bromo-4-fluorobenzene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4-Bromofluorobenzene
B0884-25G B0884-500G B0884-100G
TCIAB0884-25GEA 16 EUR
TCIAB0884-25G TCIAB0884-500G TCIAB0884-100G
1-Bromo-4-fluorobenzene ≥98.0% (por GC)
1-Bromo-4-fluorobenzene
Fórmula: C₆H₄BrF
Ponto de ebulição: 153°C
Ponto de Fusão: –16 °C
Densidade: 1,4946 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 56°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000342
Número CAS: 460-00-4
EINECS: 207-300-2
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ad158a0c71fcce037778e0fc07b80269fca7f3dc&vid=356084e488e068614277e8479a4f10a91137875e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %