Print…
3-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine 97,0 GC, T
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)hydrazine, 3-Hydrazinobenzotrifluoride
T2411-1G T2411-5G
TCIAT2411-1GEA 35 EUR
TCIAT2411-1G TCIAT2411-5G
3-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine 97,0 GC, T
3-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine
Fórmula: C₇H₇F₃N₂
Peso Molecular: 176,14
Ponto de ebulição: 83°C
Número MDL : MFCD00025093
Número CAS: 368-78-5
EINECS: 206-713-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=789a1778ab34b617390d14b8efeb2c32bd381fbd&vid=789a1778ab34b617390d14b8efeb2c32bd381fbd&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Potassium iodate Method) min. 97.0 %