Print…
2,4,6-Tris(2-pyridyl)-1,3,5-triazine ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
T0530-1G T0530-25G T0530-5G
TCIAT0530-1GEA 17 EUR
TCIAT0530-1G TCIAT0530-25G TCIAT0530-5G
2,4,6-Tris(2-pyridyl)-1,3,5-triazine ≥98.0% (por análise titulométrica)
2,4,6-Tris(2-pyridyl)-1,3,5-triazine
Fórmula: C₁₈H₁₂N₆
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006045
Número CAS: 3682-35-7
EINECS: 222-965-9
Merck Index: 14,09750
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ff67a6dad76d56a73e075574ae143a6aa863da4&vid=8ff67a6dad76d56a73e075574ae143a6aa863da4&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency