2,4-Diamino-6-methyl-1,3,5-triazine ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
D0583-25G
D0583-500G
TCIAD0583-25GEA
16
EUR
TCIAD0583-25G
TCIAD0583-500G
2,4-Diamino-6-methyl-1,3,5-triazine ≥98.0% (por análise titulométrica)
2,4-Diamino-6-methyl-1,3,5-triazine
Fórmula:
C₄H₇N₅ |
Número MDL :
MFCD00023192 Número CAS: 542-02-9 EINECS: 208-796-3 |
|
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |