Print…
4-Nitrophenylhydrazine hydrochloride ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1-(4-Nitrophenyl)hydrazine hydrochloride, (4-Nitrophenyl)hydrazine hydrochloride, 4-Nitrophenylhydrazinium chloride
N0233-25G N0233-5G
TCIAN0233-25GEA 129 EUR
TCIAN0233-25G TCIAN0233-5G
4-Nitrophenylhydrazine hydrochloride ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
4-Nitrophenylhydrazine hydrochloride
Fórmula: C₆H₇N₃O₂·HCl
Número MDL : MFCD00040592
Número CAS: 636-99-7
EINECS: 211-273-2
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0c774df6218013d6a12c514f73a38bd35122263e&vid=0c774df6218013d6a12c514f73a38bd35122263e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Potassium iodate Method) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency