Print…
2-Fluorophenylhydrazinium chloride ≥97.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: (2-Fluorophenyl)hydrazine hydrochloride, (2-Fluorphenyl)hydrazin HCl, 1-(2-Fluorophenyl)hydrazine hydrochloride, 2-Fluorophenylhydrazine hydrochloride
F0368-5G F0368-1G
TCIAF0368-5GEA 49 EUR
TCIAF0368-5G TCIAF0368-1G
2-Fluorophenylhydrazinium chloride ≥97.0% (por análise titulométrica)
2-Fluorophenylhydrazinium chloride
Fórmula: C₆H₈ClFN₂
Número MDL : MFCD00012927
Número CAS: 2924-15-4
EINECS: 220-885-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=051f19a5dd86671f060a04b47a9316821bdbdbc1&vid=051f19a5dd86671f060a04b47a9316821bdbdbc1&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Potassium iodate Method) min. 97.0 %