Print…
4-Chlorophenylhydrazinium chloride ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
C0257-25G C0257-250G
TCIAC0257-25GEA 64 EUR
TCIAC0257-25G TCIAC0257-250G
4-Chlorophenylhydrazinium chloride ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
4-Chlorophenylhydrazinium chloride
Fórmula: C₆H₈Cl₂N₂
Número MDL : MFCD00012943
Número CAS: 1073-70-7
EINECS: 214-030-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b0e704b64c88b7ab10d13d517d2a57a98e67e392&vid=b0e704b64c88b7ab10d13d517d2a57a98e67e392&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Potassium iodate Method) min. 98.0 %