Print…
2-Chlorophenylhydrazinium chloride ≥98.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Atenção
C0826-100G C0826-25G
TCIAC0826-100GEA 284 EUR
TCIAC0826-100G TCIAC0826-25G
2-Chlorophenylhydrazinium chloride ≥98.0% (por HPLC)
2-Chlorophenylhydrazinium chloride
Fórmula: C₆H₈Cl₂N₂
Número MDL : MFCD00012928
Número CAS: 41052-75-9
EINECS: 255-194-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d8e7fcba2607372211aa8ab85a69b3593d9896b9&vid=d8e7fcba2607372211aa8ab85a69b3593d9896b9&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Potassium iodate Method) min. 95.0 %