Print…
2,4-Dichlorophenylhydrazinium chloride ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
D2433-25G D2433-5G
TCIAD2433-25GEA 77 EUR
TCIAD2433-25G TCIAD2433-5G
2,4-Dichlorophenylhydrazinium chloride ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
2,4-Dichlorophenylhydrazinium chloride
Fórmula: C₆H₇Cl₃N₂
Número MDL : MFCD00012929
Número CAS: 5446-18-4
EINECS: 226-659-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=365304af6ec07b0dfb19699b9cddce6bdd7e0ebc&vid=a0d4d4439cc13c5fe4f7ca69de05f4daf6660259&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Potassium iodate Method) min. 98.0 %