Print…
2,3-Dichlorophenylhydrazinium chloride ≥97.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
D2641-25G D2641-5G
TCIAD2641-25GEA 651 EUR
TCIAD2641-25G TCIAD2641-5G
2,3-Dichlorophenylhydrazinium chloride ≥97.0% (por análise titulométrica)
2,3-Dichlorophenylhydrazinium chloride
Fórmula: C₆H₇Cl₃N₂
Número MDL : MFCD00052265
Número CAS: 21938-47-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f4871293be81b710f4c1ab81be74805ebf93270a&vid=f4871293be81b710f4c1ab81be74805ebf93270a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Potassium iodate Method) min. 97.0 %