Print…
4-Bromophenylhydrazinium chloride ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: (4-Bromophenyl)hydrazine hydrochloride, 4-Bromophenylhydrazine hydrochloride, 1-Bromo-4-hydrazinobenzene hydrochloride, 1-(4-Bromophenyl)hydrazine hydrochloride
B0635-25G B0635-5G
TCIAB0635-25GEA 118 EUR
TCIAB0635-25G TCIAB0635-5G
4-Bromophenylhydrazinium chloride ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
4-Bromophenylhydrazinium chloride
Fórmula: C₆H₈BrClN₂
Número MDL : MFCD00012941
Número CAS: 622-88-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=26cf2e48a8ac57f105a2b50d247c4aff68e10584&vid=26cf2e48a8ac57f105a2b50d247c4aff68e10584&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Potassium iodate Method) min. 98.0 %