Print…
3-Bromophenylhydrazinium chloride ≥98.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B3847-25G B3847-5G
TCIAB3847-25GEA 150 EUR
TCIAB3847-25G TCIAB3847-5G
3-Bromophenylhydrazinium chloride ≥98.0% (por HPLC)
3-Bromophenylhydrazinium chloride
Fórmula: C₆H₈BrClN₂
Ponto de Fusão: 225°C
Número MDL : MFCD00012933
Número CAS: 27246-81-7
EINECS: 248-362-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e28d1cf177988ba9e84a16181f14bf2923e13a98&vid=e28d1cf177988ba9e84a16181f14bf2923e13a98&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Potassium iodate Method) min. 95.0 %