Print…
Diethylnitrosoamine 99,0 GC_ASSAY_METHOD
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Diethylnitrosamine, N-Nitrosodiethylamine
D0516-25ML D0516-5ML
TCIAD0516-25MLEA 195 EUR
TCIAD0516-25ML TCIAD0516-5ML
Diethylnitrosoamine 99,0 GC_ASSAY_METHOD
Diethylnitrosoamine
Fórmula: C₄H₁₀N₂O
Peso Molecular: 102.14 g/mol
Número MDL : MFCD00013890
Número CAS: 55-18-5
EINECS: 200-226-1
UN: 2810
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,06636
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fba5c54366a120843b607562299613b0381b1270&vid=fba5c54366a120843b607562299613b0381b1270&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %