Print…
2,4-Toluenediisocyanate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
T0263-25G T0263-500G
TCIAT0263-25GEA 18 EUR
TCIAT0263-25G TCIAT0263-500G
2,4-Toluenediisocyanate ≥98.0% (por GC)
2,4-Toluenediisocyanate
Fórmula: C₉H₆N₂O₂
Ponto de ebulição: 251°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00002011
Número CAS: 584-84-9
EINECS: 209-544-5
UN: 2078
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,09530
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=25a67e0908e29f291d9bf009cda0bd53f0bb2211&vid=25a67e0908e29f291d9bf009cda0bd53f0bb2211&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White or Colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %