Print…
Disodium hydrogen citrate sesquihydrate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Citric acid disodium salt sesquihydrate, Sodium hydrogencitrate sesquihydrate, Disodium hydrogen 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate sesquihydrate, Sodium citrate dibasic sesquihydrate
C0365-25G C0365-500G
TCIAC0365-25GEA 17 EUR
TCIAC0365-25G TCIAC0365-500G
Disodium hydrogen citrate sesquihydrate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Disodium hydrogen citrate sesquihydrate
Fórmula: C₆H₆Na₂O₇·1.5H₂O
Peso Molecular: 263.11 g/mol
Ponto de Fusão: 149°C
Número MDL : MFCD00150445
Número CAS: 6132-05-4
EINECS: 205-623-3
Merck Index: 14,02326
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=de01a85c66dc6c9f6cdc2130a65356b64ad00094&vid=de01a85c66dc6c9f6cdc2130a65356b64ad00094&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White powder to crystaline
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Solubility in Water almost transparency
Water 9.0 to 12.0 %