Print…
(Chloromethyl)dimethylchlorosilane ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
C0605-25G C0605-250G
TCIAC0605-25GEA 48 EUR
TCIAC0605-25G TCIAC0605-250G
(Chloromethyl)dimethylchlorosilane ≥98.0% (por GC)
(Chloromethyl)dimethylchlorosilane
Fórmula: C₃H₈Cl₂Si
Ponto de ebulição: 115°C
Ponto de Inflamação: 22°C
Número MDL : MFCD00000875
Número CAS: 1719-57-9
EINECS: 217-006-6
UN: 2985
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a8b1ee3a9725040e325a90326fcf9525540db7a1&vid=a8b1ee3a9725040e325a90326fcf9525540db7a1&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %