Print…
1-Bromo-3,4,5-triflúorbenzeno ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 5-Bromo-1,2,3-trifluorobenzene
B1765-25G B1765-5G
TCIAB1765-25GEA 123 EUR
TCIAB1765-25G TCIAB1765-5G
1-Bromo-3,4,5-triflúorbenzeno ≥98.0% (por GC)
1-Bromo-3,4,5-triflúorbenzeno
Fórmula: C₆H₂BrF₃
Peso Molecular: 210.98 g/mol
Ponto de ebulição: 43°C
Ponto de Fusão: -20
Densidade: 1.767
Ponto de Inflamação: 45°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00070738
Número CAS: 138526-69-9
EINECS: 418-480-9
UN: 1993
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7d4db6094cdccf983d35899b87c72e6ab97ef5d4&vid=caf1b78a77d0cdc567df07a69fd14d4238185fd7&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %