Print…
1,2-Dibromo-4,5-difluorobenzene ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D1913-25G D1913-5G
TCIAD1913-25GEA 84 EUR
TCIAD1913-25G TCIAD1913-5G
1,2-Dibromo-4,5-difluorobenzene ≥97.0% (por GC)
1,2-Dibromo-4,5-difluorobenzene
Fórmula: C₆H₂Br₂F₂
Ponto de ebulição: 208 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 32,5…33.5 °C
Ponto de Inflamação: 44°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00009890
Número CAS: 64695-78-9
EINECS: 265-021-1
UN: 1325
ADR: 4.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d71346556bbd79106730b1622e97bb85153ee347&vid=1c6a5d8f5bb615494d898d815782c2fe27a6e0ab&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %