Print…
4-Bromo-2-chlorophenol ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B1819-25G B1819-5G
TCIAB1819-25GEA 48 EUR
TCIAB1819-25G TCIAB1819-5G
4-Bromo-2-chlorophenol ≥97.0% (por GC)
4-Bromo-2-chlorophenol
Fórmula: C₆H₄BrClO
Ponto de ebulição: 234°C
Ponto de Fusão: 50…51 °C
Densidade: 1,617 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00002166
Número CAS: 3964-56-5
EINECS: 223-572-5
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0213cfa71c72eceb3edcb11ee3e7e23076f781dd&vid=6f58a45adbb62fa90a9dd457eb5ecd640a64a21d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 48.0 to 51.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency