Print…
5-Bromo-2-clorofluorobenzeno ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4-Bromo-1-chloro-2-fluorobenzene
B1861-25G B1861-5G
TCIAB1861-25GEA 89 EUR
TCIAB1861-25G TCIAB1861-5G
5-Bromo-2-clorofluorobenzeno ≥98.0% (por GC)
5-Bromo-2-clorofluorobenzeno
Fórmula: C₆H₃BrClF
Ponto de ebulição: 142°C
Densidade: 1,71 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00042519
Número CAS: 60811-18-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=318e9bfe770433bfffcfc056060fb485e0d307a0&vid=9b034658fe8c6d7590e4792cdb3d73fd4d858def&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %