Print…
1-Bromo-4-chlorobenzene ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4-Bromochlorobenzene
B0571-25G B0571-500G B0571-100G
TCIAB0571-25GEA 17 EUR
TCIAB0571-25G TCIAB0571-500G TCIAB0571-100G
1-Bromo-4-chlorobenzene ≥99.0% (por GC)
1-Bromo-4-chlorobenzene
Fórmula: C₆H₄BrCl
Ponto de ebulição: 196 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 66…68 °C
Densidade: 1,576 g/cm³ (71 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000600
Número CAS: 106-39-8
EINECS: 203-392-3
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8df08256b77ce27db9eb1d056c3f884af1b843c2&vid=c5c210fefaf3b78bce3feeec14286f01fab55475&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 65.0 to 67.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency