Print…
1-Bromo-3-chlorobenzene ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B0570-100G B0570-25G
TCIAB0570-100GEA 48 EUR
TCIAB0570-100G TCIAB0570-25G
1-Bromo-3-chlorobenzene ≥99.0% (por GC)
1-Bromo-3-chlorobenzene
Fórmula: C₆H₄BrCl
Ponto de ebulição: 196°C
Densidade: 1,63 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 80°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000568
Número CAS: 108-37-2
EINECS: 203-575-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1a04725a5faa7dd7753fea6e811b0dff29e2f9df&vid=3ac79cb0601848b60b3a6c245463b2e9d9c602c3&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %