Print…
1-Bromo-2,6-dichlorobenzene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B0982-25G B0982-5G
TCIAB0982-25GEA 91 EUR
TCIAB0982-25G TCIAB0982-5G
1-Bromo-2,6-dichlorobenzene ≥98.0% (por GC)
1-Bromo-2,6-dichlorobenzene
Fórmula: C₆H₃BrCl₂
Ponto de ebulição: 242°C
Ponto de Fusão: 66 °C
Densidade: 2,077 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00000574
Número CAS: 19393-92-1
EINECS: 243-018-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a5d92c20301410a54bbd268fea2070723441857d&vid=75049dbcc1a12e2edccb47a217fc44079438ffaf&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 65.0 to 67.0 deg-C
Solubility in Methanol within almost transparency