Print…
2-Bromo-1,4-dichlorobenzene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1-Bromo-2,5-dichlorobenzene
B0981-25G B0981-5G
TCIAB0981-25GEA 80 EUR
TCIAB0981-25G TCIAB0981-5G
2-Bromo-1,4-dichlorobenzene ≥98.0% (por GC)
2-Bromo-1,4-dichlorobenzene
Fórmula: C₆H₃BrCl₂
Ponto de ebulição: 79 - 80 °C (1 -rr)
Ponto de Fusão: 31…33 °C
Número MDL : MFCD00018505
Número CAS: 1435-50-3
EINECS: 215-859-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1770aca15c46c88baf8026c02fa69a7f6872f8b0&vid=8d9c5173b3c584c5ad61f50cd70609dd68f75a28&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %