Print…
1-Bromo-2,3-dichlorobenzene ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B0980-25G B0980-5G
TCIAB0980-25GEA 35 EUR
TCIAB0980-25G TCIAB0980-5G
1-Bromo-2,3-dichlorobenzene ≥99.0% (por GC)
1-Bromo-2,3-dichlorobenzene
Fórmula: C₆H₃BrCl₂
Ponto de ebulição: 243°C
Ponto de Fusão: 60 °C
Número MDL : MFCD00000536
Número CAS: 56961-77-4
EINECS: 260-476-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4fdaeb00185b9565fb6141bdaee57bea87046edd&vid=3cec91531832a1e8c80f49d2218608a45a2a8bc0&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 59.0 to 61.0 deg-C