Print…
4-Bromobenzoic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: p-Bromobenzoic Acid
B0553-25G B0553-100G
TCIAB0553-25GEA 32 EUR
TCIAB0553-25G TCIAB0553-100G
4-Bromobenzoic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4-Bromobenzoic acid
Fórmula: C₇H₅BrO₂
Ponto de ebulição: 300 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 252…256 °C
Densidade: 1,894 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002529
Número CAS: 586-76-5
EINECS: 209-581-7
Merck Index: 14,01408
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6f77d7df4d690c85de033cbec66a327e27a39189&vid=0ffa27dd36259b38c6e9833814ab956fceb4f815&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Methanol almost transparency