Print…
Ácido 3-Bromobenzoico ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: m-Bromobenzoic Acid
B0551-25G B0551-250G
TCIAB0551-25GEA 30 EUR
TCIAB0551-25G TCIAB0551-250G
Ácido 3-Bromobenzoico ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Ácido 3-Bromobenzoico
Fórmula: C₇H₅BrO₂
Ponto de ebulição: 308 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 155 °C
Densidade: 1,845 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002487
Número CAS: 585-76-2
EINECS: 209-562-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=55b2bad18b979eb96e8dd8b280ecfed7135cedf6&vid=7f88b7906c4abd123792f340a9bd6e05f9264cc6&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 155.0 to 159.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency