Print…
2-Bromobenzoic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: o-Bromobenzoic Acid
B0552-25G B0552-500G B0552-100G
TCIAB0552-25GEA 16 EUR
TCIAB0552-25G TCIAB0552-500G TCIAB0552-100G
2-Bromobenzoic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-Bromobenzoic acid
Fórmula: C₇H₅BrO₂
Ponto de ebulição: 296 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 144…147 °C
Densidade: 1,929 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: ≥ 100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002402
Número CAS: 88-65-3
EINECS: 201-848-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=261b397d74a937da7624890b93c154e778149319&vid=f379a8d456c3d1757515efa0c721a34fd89ae09b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 146.0 to 152.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency